Learn More
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M-Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393596
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M-Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393596
5 mL
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Artikelnummer. 11393596
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14583.AA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used as an oxazaborolidine catalyst. It is also employed in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is an anhydrous catalyst for CBS reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-2-Methyl-CBS-Oxazaborolidin wird als Oxazaborolidin-Katalysator verwendet. Es wird auch bei der asymmetrischen Reduktion prochiraler Ketone eingesetzt. Weitere Anwendungen sind die enantioselektive Synthese von α-Hydroxysäuren, α-Aminosäuren, C2-symmetrische Ferrocenyldiole und Proparylalkohole. Es ist ein wasserfreier Katalysator für die ′CBS′-Reduktionsreaktion.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112022-81-8
Summenformel C18H20BNO
Molekulargewicht (g/mol) 277.17
MDL-Nummer MFCD00078439
InChI-Schlüssel VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734713
IUPAC-Name (3aS)-1-Methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Dichte 0.925
Flammpunkt 4°C (39°F)
Menge 5 mL
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 277.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M Lsg. in Toluol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL14583.AA,L14583.AC
Chargennummer10243623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberL14583.AA,L14583.AC
Chargennummer10243052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog NumberL14583.AA,L14583.AC
ChargennummerH22T042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14583.AA,L14583.AC
Chargennummer10173787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14583.AA,L14583.AC
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M-Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals >