Learn More
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 mL
2.5 ml
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 116422-39-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116422-39-0
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD01632593
InChI-Schlüssel YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N
Synonym 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s
PubChem CID 642402
IUPAC-Name (2S)-2-Methoxypropan-1-ol
SMILES CC(CO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Methoxypropanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9380g/mL
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OCH3)CH2OH
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.938
Spezifischer Drehzustand + 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3)
Spezifische Drehung + 39.20
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number331850025,331850010,331850100
ChargennummerA0458209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number331850025,331850010,331850100
ChargennummerA0412534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number331850025,331850010,331850100
ChargennummerA0413736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog Number331850025,331850010,331850100
Name des Produkts
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >