Learn More
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324226
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324226
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11324226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19311.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869278-88-6
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD03844738
InChI-Schlüssel ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
IUPAC-Name Nonan-2-amin
SMILES CCCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminononane
Dichte 0.782
Siedepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4271
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung +6° (Neat)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥99%
Name des Produkts
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >