Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392417
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392417
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11392417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10069.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-49-5
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00064417
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
PubChem CID 6713753
IUPAC-Name (2S)-Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminobutane
Dichte 0.722
pH 12.5
Siedepunkt 63°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1544
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung +7.5° (Neat)
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Aminobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (S)-sec-Butylamine
Name des Produkts
(S)-(+)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >