Learn More
(S)-(+)-1-Aminoindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11965241
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
(S)-(+)-1-Aminoindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11965241
Marke: Thermo Scientific Acros 342530010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Aminoindan
Namenshinweis 97%
CAS 61341-86-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0380g/mL
Siedepunkt 96.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11N
Brechungsindex 1.5600 to 1.5620
MDL-Nummer MFCD00216670
Menge 1 g
Relative Dichte 1.038
Spezifische Drehung + 15.62
Synonym s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer345116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer342530010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Aminoindane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(S)-(+)-1-Aminoindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >