Learn More
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15416578
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416578
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 15416578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60100.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 15914-84-8
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Farbe Gelb
Summenformel C12H12O
Strukturformel C10H7CH(CH3)OH
MDL-Nummer MFCD00077831
Menge 1 g
Beilstein 2045009
Synonym s---1-1-naphthyl ethanol, s-1-naphthalen-1-yl-ethanol, s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s---1-1-naphtyl ethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, s-1-1-naphthyl ethanol, s---alpha-methyl-1-naphthalenemethanol, 1s-1-naphthalen-1-ylethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s-+-alpha-methyl-1-naphthalenemethanol
InChI-Schlüssel CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)O
IUPAC-Name (1 S)-1 -naphthalen-1-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 172.227
PubChem CID 6976566
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific™ >