Learn More
IKA™ RV 8 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator
Der RV 8 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator bietet ein neues Destillationssystem mit manuellem Hub und neuem Klemmmechanismus.Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglichen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge.
4000.00 CHF - 4190.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 100/240 V |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 1 L |
Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to 180°C |
Kühlfläche | 620 cm2 |
Enthält | Drive unit, HB 10 digital heat bath, and RV 10.4 dry ice cooler |
Produktcode | Marke | Kondensatortyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kondensatortyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17267489
|
IKA™
0010006361 |
Trockeneis, vertikal | EU-Stecker |
4000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17257489
|
IKA™
0010006360 |
Trockeneis, vertikal, beschichtet | EU-Stecker |
4190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Manueller Hub mit integrierter Sicherheits-Heraushebefunktion
- Beheiztes Wasser-/Ölbad mit ergonomischen Tragegriffen
- Taster mit Sperrfunktion für die Temperatur des Heizbades
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Digitale Anzeige der Drehzahl und Temperatur des Heizbades
- Beidhändiges Design für einhändige Bedienung
- Drehzahlbereich von 5 bis 300 U/min
- Zusätzliche Anwendersicherheit durch reduzierten (24 V) Leistungsbedarf innerhalb des Gerätes
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
- Neuer Klemmmechanismus
Spezifikation
100/240 V | |
Ambient to 180°C | |
Drive unit, HB 10 digital heat bath, and RV 10.4 dry ice cooler | |
±1 °C | |
50/60 Hz |
1 L | |
620 cm2 | |
DC | |
CE | |
RV 8 |