Learn More
IKA™ RV 8 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator
Der RV 8 Rotationsverdampfer mit Trockeneiskondensator bietet ein neues Destillationssystem mit manuellem Hub und neuem Klemmmechanismus.Digitale Anzeigen für Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglichen eine optimale Steuerung aller Destillationsvorgänge.
Marke: IKA™ 0010006360
3909.25 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 28.50000kg
Beschreibung
- Manueller Hub mit integrierter Sicherheits-Heraushebefunktion
- Beheiztes Wasser-/Ölbad mit ergonomischen Tragegriffen
- Taster mit Sperrfunktion für die Temperatur des Heizbades
- Einstellbarer Eintauchwinkel
- Digitale Anzeige der Drehzahl und Temperatur des Heizbades
- Beidhändiges Design für einhändige Bedienung
- Drehzahlbereich von 5 bis 300 U/min
- Zusätzliche Anwendersicherheit durch reduzierten (24 V) Leistungsbedarf innerhalb des Gerätes
- Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
- Neuer Klemmmechanismus
Spezifikation
20 kg | |
1 l | |
Bis zu 180 °C | |
Antriebseinheit, digitales Heizbad HB 10 und RV 10.4 Trockeneiskühler | |
EU-Stecker | |
440 x 500 x 430 mm | |
CE | |
50/60 Hz |
100/240 V | |
5 bis 280 U/min | |
620 cm2 | |
DC | |
Trockeneis, vertikal, beschichtet | |
±1 °C | |
2+1 Jahre | |
RV 8 |