Learn More
IKA™ RV 3 pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
The RV 3 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
Marke:  IKA™ 0010011973
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17873464
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • It includes RV 3 V rotary evaporator, HB eco heating bath, vertical glass condenser set, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and RC 2 lite recirculating chiller
  • RV 3 is an entry-level model with specially designed glass guides for efficient condenser usage
  • VACSTAR digital vacuum pump is space-saving and achieves minimum vacuum of 2 mbar, controlled by VC 10 lite vacuum controller for program-controlled operation
  • RC 2 lite recirculating chiller has 400 watt cooling capacity and pressure/suction pump, designed for simple cooling tasks down to -10°C, and uses natural refrigerant R290 for environmental friendliness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330 mm
530 mm
100/240 V
20 bis 300 U/min
1600 cm²
1954 W
IP 20
2+3 Years Warranty
50/60 Hz
Manual lift handling
70.2 kg
440 mm
Ambient to 99°C
RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Stand pole, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Vertical Condenser
1300 W
Distilling Rotary Evaporator
CH
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ RV 3 pro V, Complete Package > Steckertyp:CH