Learn More
RUVBL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RUVBL1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16876443
|
Proteintech
10210-2-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16866443
|
Proteintech
10210-2-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody to human RUVBL1.
The protein encoded by this gene belongs to the eukaryotic diacylglycerol kinase family. It may attenuate protein kinase C activity by regulating diacylglycerol levels in intracellular signaling cascade and signal transduction. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.Spezifikation
RUVBL1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P60122, P60123, Q9Y265 | |
56505, 65137, 8607 | |
RUVBL1 Fusion Protein Ag0281 | |
Primary | |
-20°C | |
RUVBL1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
49 kDa TBP interacting protein, ECP 54, ECP54, INO80 complex subunit H, INO80H, Nuclear matrix protein 238, PONTIN, Pontin 52, Pontin52, RuvB like 1, RuvB like 1 (E. coli), RUVBL1, RVB1, TAP54 alpha, TIH1, TIP49, TIP49A | |
Ruvbl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |