Learn More
(+)-Rutintrihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400084
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+)-Rutintrihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400084
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11400084
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13570.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664.566 g/mol
Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rutin ist die wichtigste mutagene Komponente von Rotwein und aktiviert ein Mutagen über Enzyme in den Lebermikrosomen und über Fäkalenzyme.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Aceton, Dichlormethan oder Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 250249-75-3
Summenformel C27H36O19
Molekulargewicht (g/mol) 664.566
MDL-Nummer MFCD00149490
InChI-Schlüssel NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonym rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-on; Trihydrat
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Rutin trihydrate
Schmelzpunkt 184°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 75455
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3802
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water.
Optische Drehung +9° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 664.58 (610.52 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13570.14,A13570.36,A13570.22
Chargennummer10249609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA13570.14,A13570.36,A13570.22
Chargennummer10243129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog NumberA13570.14,A13570.36,A13570.22
Chargennummer10231442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13570.14,A13570.36,A13570.22
ChargennummerG2444C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13570.14,A13570.36,A13570.22
Name des Produkts
(+)-Rutintrihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >