Learn More
Rutheniumtetroxid, 0.5%ige Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 389000100
164.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzSpezifikation
Ruthenium tetroxide | |
Weiß | |
10 mL | |
RuO4 | |
15, 8435 | |
GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraoxoruthenium | |
119079 | |
0.5 % (typically) | |
1 |
20427-56-9, 7732-18-5 | |
Kristallpulver | |
O4Ru | |
MFCD00074857 | |
ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt | |
O=[Ru](=O)(=O)=O | |
165.07 | |
165.07 | |
Glasflasche | |
1.0000g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Ruthenium tetroxide, 0.5% solution in water