Learn More
Rutheniumschwamm, -20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306418
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rutheniumschwamm, -20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306418
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11306418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012062.04
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium sponge
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 2 g
Reinheit (%) 99.95%
Netzgröße −20 Mesh
Geruch Odorless
Form Schwamm
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rutheniumschwamm, -20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >