Learn More
Rutheniumpulver, -200 mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15471007
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Rutheniumpulver, -200 mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471007
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 15471007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012061.04
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium powder
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number012061.09,012061.04
ChargennummerU21K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number012061.09,012061.04
ChargennummerQ02K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number012061.09,012061.04
ChargennummerM17K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number012061.09,012061.04
ChargennummerU17J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number012061.09,012061.04
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ruthenium
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rutheniumpulver, -200 mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >