Learn More
Ruthenium(IV)-Oxidhydrat, Ru 54 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
94.80 CHF - 2195.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 32740-79-7 |
---|---|
Summenformel | O2Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.07 |
MDL-Nummer | MFCD00149846 |
InChI-Schlüssel | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Rutheniumoxid |
SMILES | O=[Ru]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.03 |
1 g |
94.80 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.06 |
5 g |
475.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.14 |
25 g |
2195.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
32740-79-7 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
Rutheniumoxid |
Spezifikation
Ruthenium(IV) oxide hydrate | |
32740-79-7 | |
Pulver | |
O2Ru | |
Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
Geruchsneutral |
1200° (sublimation) | |
Schwarz | |
Ru 54% min. | |
MFCD00149846 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
Rutheniumoxid | |
133.07 (Anhydrous) | |
Black powder |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen