Learn More
Ruthenium(IV)-oxidhydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ru 54 bis 60 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
94.80 CHF - 2195.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 32740-79-7 |
---|---|
Summenformel | O2Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.07 |
MDL-Nummer | MFCD00149846 |
InChI-Schlüssel | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Rutheniumoxid |
SMILES | O=[Ru]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11335687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.03 |
1 g |
94.80 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11315687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.06 |
5 g |
464.47 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11325687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.14 |
25 g |
2195.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
32740-79-7 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
Rutheniumoxid |
Spezifikation
Ruthenium (IV) oxide hydrate | |
32740-79-7 | |
Pulver | |
O2Ru | |
UN1479 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
Rutheniumoxid | |
133.07 (Anhydrous) | |
Premion™ |
1200°C (sublimation) | |
Schwarz | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149846 | |
It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
99.99% | |
Ru 54 to 60% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H271
Kann Brand oder Explosion verursachen;
starkes Oxidationsmittel.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:OXIDIERENDER FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.