Learn More
Ruthenium(IV)-oxid Hydrat, > 54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
Namenshinweis | >54% Ru |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Feines Pulver |
Menge | 1 g |
Strukturformel | RuO2·xH2O |
Fieser | 01,984; 14,272; 04,108; 05,161 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 133.07 |
Reinheit (%) | >54% (Ru) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462194 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 197430010,197430050,197430250 |
A0432467 | Analysenzertifikat | 19/01/2024 | 197430010,197430050,197430250 |
A0408328 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 197430010,197430050,197430250 |
A0438524 | Analysenzertifikat | 31/01/2022 | 197430010,197430050,197430250 |
A0430660 | Analysenzertifikat | 02/06/2021 | 197430010,197430050,197430250 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.