Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, elektronischer Gütegrad, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Für die Halbleiterindustrie, zur Herstellung von Widerstandspasten
186.36 CHF - 950.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040336.04
2 g
186.36 CHF
2 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11393898
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040336.09
10 g
950.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VM2654000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(IV)-oxid, elektronischer Gütegrad, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™