Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, wasserfrei, 99.95 % (Metallbasis), Ru 75.2 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
52.35 CHF - 950.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12036-10-1 |
---|---|
Summenformel | O2Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011210 |
InChI-Schlüssel | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous |
PubChem CID | 82848 |
IUPAC-Name | Rutheniumoxid |
SMILES | O=[Ru]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011804.02 |
0.5 g |
52.35 CHF
0.50 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011804.04 |
2 g |
191.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011804.09 |
10 g |
950.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12036-10-1 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
82848 | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00011210 | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous | |
Rutheniumoxid |
Spezifikation
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous | |
Ru 75.2% min. | |
Schwarz | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00011210 | |
Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
133.07 | |
Hygroskopisch | |
6.97 |
1200° (sublimation) | |
12036-10-1 | |
Pulver | |
O2Ru | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
Rutheniumoxid | |
82848 | |
Geruchsneutral | |
Black powder |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VM2654000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen