Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10523771
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523771 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10523771
Marke: Thermo Scientific 218340010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide
Namenshinweis 99.5+%
Farbe Schwarz
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Strukturformel RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 133.07
Reinheit (%) ≥99.5%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.97
Dichte 6.9700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(IV)-oxid, ≥ 99.5 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >