Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylnitrat, Ru 31.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
135.00 CHF - 1980.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34513-98-9
Summenformel N4O10Ru
MDL-Nummer MFCD00016313
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.03
1 g
135.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11346558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.06
5 g
483.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11356558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012175.14
25 g
1980.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34513-98-9
N4O10Ru
MFCD00016313
Spezifikation
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
34513-98-9
Kristallin
N4O10Ru
Miscible with cold water.
Geruchsneutral
(decomposition)
Rot bis braun
Ru 31.3% min.
MFCD00016313
317.09
Red-brown crystals
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P390-P501c
Gehäuse H271-H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 252-068-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-nitrosylnitrat, Ru 31.3 % min., Thermo Scientific Chemicals