Learn More
Ruthenium(III)-Nitrosylchlorid, Ru 42.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18902-42-6 | Cl3NORu | 237.43 g/mol
159.87 CHF - 589.33 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 18902-42-6
Summenformel Cl3NORu
Molekulargewicht (g/mol) 237.43
MDL-Nummer MFCD00049765
InChI-Schlüssel AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327198
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016622.03
1 g
159.87 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11317198
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016622.06
5 g
589.33 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
18902-42-6
237.43
AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Cl3NORu
MFCD00049765
Spezifikation
Ruthenium(III) nitrosylchloride
Kristallin
MFCD00049765
AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
237.44
Hygroskopisch
18902-42-6
Cl3NORu
Insoluble in water.
237.43
Ru 42.1% min.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-651-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-Nitrosylchlorid, Ru 42.1 % min., Thermo Scientific Chemicals