Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylacetat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ru(NO)(OOCCH3)3
123.00 CHF - 447.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel | Ru(NO)(OOCCH3)3 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD02684507 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11335737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043435.03 |
1 g |
123.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11325737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043435.06 |
5 g |
447.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
Ru(NO)(OOCCH3)3 | |
MFCD02684507 |
Spezifikation
Ruthenium (III) nitrosylacetate | |
(Metallbasis) | |
MFCD02684507 | |
308.18 | |
Premion™ |
Pulver | |
Ru(NO)(OOCCH3)3 | |
Soluble in water. | |
99.99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen