Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, 35–40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
89.34 CHF - 5210.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14898-67-0 |
---|---|
Summenformel | Cl3Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.42 |
MDL-Nummer | MFCD00149844 |
InChI-Schlüssel | YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | Ruthenium trichloride |
IUPAC-Name | ruthenium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10723201
|
Thermo Scientific Acros
195480010 |
1 g | Glasflasche |
89.34 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10154450
|
Thermo Scientific Acros
195480050 |
5 g | Glasflasche |
330.65 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348190
|
Thermo Scientific Acros
195480250 |
25 g | Glasflasche |
1571.82 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13418448
|
Thermo Scientific Acros
195481000 |
100 g | Glasflasche |
5210.93 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14898-67-0 | |
207.42 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
Ruthenium trichloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Spezifikation
Ruthenium(III) chloride hydrate | |
14898-67-0 | |
Pulver | |
RuCl3·xH2O | |
04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 | |
Ruthenium trichloride | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride | |
207.42 |
35 - 40% Ru | |
Schwarz bis Braun | |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
14, 8302 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] | |
207.42 | |
35 to 40% Ru |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Ruthenium(III) chloride hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.