Learn More
Ruthenum(III)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541071
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenum(III)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541071
2 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10541071
Marke: Thermo Scientific Acros 197210020
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10049-08-8 | Cl3Ru | 207.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-08-8
Summenformel Cl3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 207.43
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) chloride
Schmelzpunkt >500.0°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 48 to 50% (Ru)
Strukturformel RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 15,8436
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 207.43
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number197210100,197210020,197210500
ChargennummerA0462555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number197210100,197210020,197210500
ChargennummerA0458807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
ChargennummerA0442229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
ChargennummerA0443923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenum(III)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >