Learn More
Ruthenium, 2 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxidpellets, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
134.00 CHF - 2315.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11415350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.14
25 g
134.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11425350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.22
100 g
499.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11435350
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.36
500 g
2315.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 2 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxidpellets, Thermo Scientific Chemicals