Learn More
Ruthenium, 0.5 % auf granulärem Kohlenstoff, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
243.00 CHF - 692.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11314457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038332.14
25 g
243.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11304457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038332.22
100 g
692.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FESTSTOFFE, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 0.5 % auf granulärem Kohlenstoff, Thermo Scientific Chemicals