Learn More
Brady™ PORTABLE PADLOCK STATION (EMPTY)
Die tragbaren Schlösser-Stationen von Brady gewährleisten, dass sämtliche Absperrvorrichtungen leicht zugänglich und jederzeit zum Einsatz bereit sind. Diese kompakten, robusten Stationen verfügen über einen montierbaren Griff für einen leichten Transport sowie Schraubenschlitze für die Wandmontage.
Marke: Brady™ 811218
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorhängeschloss-Station für den Schnellzugriff
- Die tragbaren Schlösser-Stationen von Brady gewährleisten, dass sämtliche Absperrvorrichtungen leicht zugänglich und jederzeit zum Einsatz bereit sind
- Diese kompakten, robusten Stationen verfügen über einen montierbaren Griff für einen leichten Transport sowie Schraubenschlitze für die Wandmontage
- Der verschließbare, halbtransparente Deckel schützt den Inhalt vor rauen Umgebungsbedingungen
- Leichter und sauberer Einsatz jederzeit und überall
Spezifikation
Tragbare Vorhängeschloss-Station | |
Gelb | |
2.52 in. | |
Portable Padlock Station | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
432 mm | |
Je 1 | |
337 mm |
PORTABLE PADLOCK STATION (EMPTY) | |
Polypropylen | |
64 mm | |
64 x 337 x 432 mm | |
17.008 in. | |
Tragbare Vorhängeschloss-Station | |
13.268 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PORTABLE PADLOCK STATION (EMPTY) > Abmessungen (H x B x T):432 x 337 x 64mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur