Learn More
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini und Midi Horizontale Gelsystempakete PROMO
runVIEW wurde für die Größenfraktionierung und Rückgewinnung von Nukleinsäuren in Echtzeit entwickelt. runVIEW kann die Effizienz der DNA-Rückgewinnung aus EtBr- und SYBR-gefärbten Gelen maximieren, indem die Anzahl der Schritte, die bei der postelektrophoretischen Aufreinigung erforderlich sind, minimiert wird.
Marke: Fisherbrand™ F-RVBSBV-LID-MIDI
Beschreibung
- Die tragbare, einstellbare Beleuchtungs-Anzeigeplattform mit blauem Licht kann mit SUB-GEL Mini- und SUB-GEL Midi-Elektrophorese-Kammern verwendet werden
- Der BluVIEW-Emissionsfilterdeckel mit integriertem Absaugventilator ermöglicht die kondensationsfreie Betrachtung von blaulicht-fluoreszierend gefärbten 70 mm oder 100 mm breiten Agarose-Gelen
- Blaulicht ist absolut sicher und führt im Vergleich zu UV-Licht zu einer verbesserten Klonierungseffizienz
Drei Arten von Paketen erhältlich:
- Das RunVIEW™ CONVERTER-Paket enthält eine einstellbare RunVIEW™-Plattform und einen bluVIEW Mini- oder Midi-Emissionsfilterdeckel (ermöglicht die Umwandlung von Standard-SUB-GEL Mini- oder SUB-GEL Midi-Tanks in Echtzeit-Elektrophorese)
- Das RunVIEW™ STANDARD-Paket umfasst eine verstellbare RunVIEW™-Plattform und einen runVIEW™ SUB-GEL Mini- oder Midi-Tank
- Das RunVIEW™ COMPLETE-Paket enthält das STANDARD-Paket im Mini- oder Midi-Format mit Netzteil
Spezifikation
Anwendungen: Ausbildung - ideal für die schnelle Überprüfung von Proben niedriger und mittlerer Probenanzahl nach PCR und Klonierung | |
CONVERTER Paket | |
runVIEWTM-Anzeigeplattform und bluVIEW-Deckel (Zur Verwendung mit der horizontalen Gelelektrophoreseeinheit Sub-Gel Midi) | |
MIDI |