Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
GREENER_CHOICE
Der konzentrierte Laufpuffer wird für die Elektrophorese auf Applied Biosystems™ 3730 und 3730xl DNA-Analysatoren verwendet.
Marke:  Applied Biosystems™ 4335613
556.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15833550
  • 614.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Laufpuffer
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung
3730 Laufpuffer
Flüssig
10 X
3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator
Nachhaltige Verpackung
500 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2411409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number4335613
Chargennummer2411408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number4335613
Chargennummer2410407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog Number4335613
Chargennummer2407406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number4335613
Chargennummer2407405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number4335613
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X) >