Learn More
Fisherbrand™ Lineale
Geformt aus weißem Kunststoff.
57.15 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Kunststoff |
Länge (metrisch) | 1 m |
Dicke | 6 mm |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Skalentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Skalentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12979074
|
Fisherbrand™
Z8704/8204 |
Metrisch und Englisch |
57.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12989074
|
Fisherbrand™
Z7904/8304 |
Metrisch |
57.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 6 mm dick und 25 mm breit
- 1 m lang
- Folie schwarz bedruckt
Spezifikation
Weiß | |
1 m | |
25 mm |
Kunststoff | |
6 mm | |
Längenstandard |