Learn More
Rubren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430408
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.686 g/mol
Rubrene is an organic semiconductor used in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic field-effect transistors. It is used as a sensitizer in chemoluminesence. It is also used to prepare single crystal transistors. It acts as a reagent for chemiluminescence research and for transition metal complex ligation. Further, it is used as a p-type organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rubren ist ein organischer Halbleiter, der in organischen Leuchtdioden (OLEDs) und organischen Feldeffekttransistoren verwendet wird. Wird als Sensibilisator in der Chemolumineszenz verwendet. Wird auch zur Herstellung von Einzelkristalltransistoren verwendet. Dient als Reagenz für die Chemolumineszenzforschung und für die Übergangsmetall-Komplexligation. Wird außerdem als organischer p-förmiger Halbleiter verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-51-1
Summenformel C42H28
Molekulargewicht (g/mol) 532.686
MDL-Nummer MFCD00003703
InChI-Schlüssel YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC-Name 5,6,11,12-Tetraphenyltetracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubrene
Schmelzpunkt 330°C to 335°C
Menge 25 g
Beilstein 1917339
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 532.68
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Rubren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >