Learn More
uvex Rubiflex S XG35B Chemikalienschutzhandschuhe
Die leichten NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette bieten dank der Xtra Grip-Technologie verbesserte Griffigkeit in nassen oder öligen Bereichen.
Marke: uvex 6055710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichte NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette und XG Grip Beschichtung
- Die Xtra Grip Technologie bietet sicheren Griff in nassen und öligen Bereichen
- Das Baumwoll-Interlock-Trägermaterial sorgt für hohen Tragekomfort
- Die mehrlagige Konstruktion bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
NBR | |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
3121X. | |
JKNOPT | |
Stulpe | |
Rubiflex S XG35B |
Blau, Schwarz | |
Nitrile | |
10 | |
Typ A | |
Automobil, Chemikalienhandhabung, Laborarbeiten, Wartung und Metallhandhabung | |
Baumwolle |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S XG35B Chemikalienschutzhandschuhe > 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur