Learn More
uvex Rubiflex S NB80SZ Chemikalienschutzhandschuhe
Diese Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Futter und NBR-Außenmaterial sind für Anwendungen geeignet, die einen Schutz vor Chemikalien und mechanischen Gefahren erfordern.Das elastische Band am Ende der Stulpe sorgt für einen sicheren Sitz.
Marke:  uvex 6019101
Artikelnummer. 15306962
  • 63.95 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
  • Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
  • Das elastische Band am Ende der Stulpe sorgt für einen sicheren Sitz
  • Ideal für Anwendungen in der chemischen Industrie, bei Kanalbauarbeiten und bei der Stadtreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NBR
Yes
Chemical-resistant Gloves
Typ B
Stulpe
Rubiflex S NB80SZ Chemikalienschutzhandschuhe
Grün
Nitrile
9
JKOPT
Interlock-Baumwolle
80 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB80SZ Chemikalienschutzhandschuhe > 9