Learn More
uvex Rubiflex S NB80S Chemikalienschutzhandschuhe
Diese Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Futter und NBR-Außenmaterial sind für Anwendungen geeignet, die einen Schutz vor Chemikalien und mechanischen Gefahren erfordern.
Marke:  uvex 6019001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15376952
  • 53.95 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
  • Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NBR
Yes
Chemical-resistant Gloves
2121X.
JKOPT
Interlock-Baumwolle
80 cm
Grün
Nitrile
9
Typ B
Stulpe
Rubiflex S NB80S Chemikalienschutzhandschuhe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB80S Chemikalienschutzhandschuhe > 9