Learn More
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Long, NBR-coated chemical protection gloves feature reinforced cotton interlock supporting material for applications that require protection against chemicals and mechanical hazards.
Marke: uvex 9893060
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe
- Verstärktes Baumwoll-Interlock-Trägermaterial bietet mechanischen Schutz
- Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
- Ergonomisches Design ist komfortabel und äußerst flexibel
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Labor | |
Grün | |
Nitrile | |
10 | |
Typ B | |
Chemische Behandlung, kommunale Reinigung, Sandstrahlarbeiten und Kanalbauarbeiten | |
Stulpe | |
Rubiflex S NB60S |
NBR | |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
2121X | |
JKOPT | |
Unisex | |
Baumwolle |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08