Learn More
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe
Diese Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Futter und NBR-Außenmaterial sind für Anwendungen geeignet, die einen Schutz vor Chemikalien und mechanischen Gefahren erfordern.
Marke: uvex 9889121
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
- NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
- Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
- Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
- Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
Spezifikation
NBR | |
Spezifisch | |
Nitril | |
9 | |
Typ A | |
Stulpe | |
Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe |
Grün | |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
0,50 mm | |
JKNOPT | |
Interlock-Baumwolle | |
35 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe > Farbe: Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur