Learn More
uvex Rubiflex S NB35B Chemikalienschutzhandschuhe
Die leichten NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette bieten Schutz vor einer Vielzahl chemischer und mechanischer Risiken. Die Handschuhe eignen sich dank der guten taktilen Sensitivität zur Bedienung von Touchdisplays.
Marke: uvex 6022406
Beschreibung
- Leichte NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
- Vollständig NBR-beschichtet, ca. 0,40 mm dick
- Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Material
- Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
- Geeignet zur Bedienung von Touchdisplays und zur Lebensmittelverarbeitung
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Labor | |
Blau | |
Nitrile | |
6 | |
Typ A | |
Automobil, Umgang mit Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Laborarbeit und Malerarbeiten | |
Stulpe | |
Rubiflex S NB35B |
NBR | |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
2111X | |
JKNOPT | |
Unisex | |
Baumwolle | |
35 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08