Learn More
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves Artikelnummer.: 17230511
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. 17230511 Alle ansehen Uvex Produkte
10
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17230511
Marke: uvex 6095410
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight, anti-static stockinette NBR chemical protection gloves are ideal for applications when high electrostatic discharge properties are required, in addition to protection from grease, mineral oils, and various chemicals.
  • Antistatische Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
  • Vollständig beschichtet mit spezieller leitfähiger 0,40 mm NBR-Beschichtung
  • Mehr Komfort durch Trägermaterial aus Baumwoll-Interlock/Karbon
  • Die ergonomische Passform ist äußerst flexibel und sorgt für einen erhöhten Tastsinn
  • Entspricht der aktuellen Norm DIN EN 16350:2014
  • Kontaktwiderstand unter 108 Ohm
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
  • Beständig gegen Fett, Mineralöle und verschiedene Chemikalien
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Ideal für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) DIN EN 16350:2014
Anwendungen Labor
Coating Material Nitrile
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Yes
Material NBR
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe 10
Sterilität Non-sterile
Norm EN 388 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Chemikalienhandhabung, elektrostatische Entladung, Kunststoffverarbeitung und Raffinerien
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle, Karbon
Serie Rubiflex ESD NB35A
Länge (metrisch) 35 cm
Name des Produkts
uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves >