Learn More
Rubidiumsulfat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380719
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumsulfat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380719
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11380719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010567.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-54-2
Summenformel H2O4RbS
Molekulargewicht (g/mol) 183.54
MDL-Nummer MFCD00011190
InChI-Schlüssel XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium sulfate
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Synonym rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Rubidium(1+); Sulfat
Formelmasse 267
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.513
Dichte 3.613 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ02K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number010567.18,010567.09
ChargennummerY09J044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number010567.18,010567.09
ChargennummerX17I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Catalog Number010567.18,010567.09
ChargennummerN24I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010567.18,010567.09
ChargennummerL11R007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010567.18,010567.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, dirubidium salt
Name des Produkts
Rubidiumsulfat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >