Learn More
Rubidiumnitrat, 99.8 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13126-12-0
Summenformel NO3Rb
Molekulargewicht (g/mol) 147.47
MDL-Nummer MFCD00011193
InChI-Schlüssel RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium nitrate
Schmelzpunkt 310.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Nadelähnlicher kristalliner Feststoff
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Strukturformel RbNO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3
IUPAC-Name Rubidium(1+); Nitrat
Formelmasse 147.48
Reinheit (%) 99.8%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.11
Dichte 3.1100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Rubidiumnitrat, 99.8 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >