Learn More
Rubidiumhydroxid-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306858
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumhydroxid-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306858
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11306858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Oxidativer Chlorierungskatalysator
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12026-05-0
Summenformel HORb
Molekulargewicht (g/mol) 102.48
MDL-Nummer MFCD00011194
InChI-Schlüssel CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
PubChem CID 16212572
IUPAC-Name Rubidium(1+); Hydroxid; Hydrat
SMILES [OH-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium hydroxide hydrate
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbOH·xH2O
UN-Nummer UN2678
Merck Index 14,8285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 102.48 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Rubidiumhydroxid-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >