Learn More
Rubidiumfluorid, Puratronic™, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327607
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumfluorid, Puratronic™, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327607
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. 11327607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012873.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-74-7
Summenformel FRb
Molekulargewicht (g/mol) 104.466
MDL-Nummer MFCD00011191
InChI-Schlüssel AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbfMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83473
IUPAC-Name Rubidium(1+); Fluorid
SMILES [F-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium fluoride
Schmelzpunkt 795°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbF
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 104.47
Reinheit (%) 99.975%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.557 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerU30J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer012873.09
ChargennummerP21I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012873.09
ChargennummerN05F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012873.09
Chargennummer23471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012873.09
ChargennummerZ06F019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012873.09
Name des Produkts
Rubidiumfluorid, Puratronic™, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >