Learn More
Rubidiumfluorid, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492867
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumfluorid, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492867
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15492867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047144.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13446-74-7 | FRb | 104.466 g/mol
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-74-7
Summenformel FRb
Molekulargewicht (g/mol) 104.466
MDL-Nummer MFCD00011191
InChI-Schlüssel AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
IUPAC-Name Rubidium(1+); Fluorid
SMILES [F-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium fluoride
Schmelzpunkt 795°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbF
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1306g/L at 20°C).
Formelmasse 104.47
Reinheit (%) 99.1%
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.557 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2024 Artikelnummer047144.09,047144.18
ChargennummerS06F047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Artikelnummer047144.09,047144.18
ChargennummerU31D036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer047144.09,047144.18
ChargennummerW30C023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer047144.09,047144.18
ChargennummerM05C016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer047144.09,047144.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium fluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rubidium fluoride (RbF)
Name des Produkts
Rubidiumfluorid, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >