Learn More
Rubidiumchlorid, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
205.00 CHF - 727.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-11-9 |
---|---|
Summenformel | ClRb |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.92 |
MDL-Nummer | MFCD00011187 |
InChI-Schlüssel | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
PubChem CID | 62683 |
ChEBI | CHEBI:78672 |
IUPAC-Name | Rubidium(1+)-chlorid |
SMILES | [Cl-].[Rb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010851.09 |
10 g |
205.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010851.18 |
50 g |
727.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds its applications in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is used as a non-invasive biomarker, anergic and apathetic depressives in the field of biology; In addition, appropriate preparation of this salt is used as a radioactive isotope to study the perfusion of heart muscle. In the field of biochemistry, it is used to induce cells to take up DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7791-11-9 | |
120.92 | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
62683 | |
Rubidium(1+)-chlorid |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
CHEBI:78672 | |
[Cl-].[Rb+] |
Spezifikation
1390°C | |
718°C | |
Weiß | |
99.975% (metals basis) | |
MFCD00011187 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Rb+] | |
120.92 | |
CHEBI:78672 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch | |
2.8 g/cm3 at 20°C |
Rubidium chloride | |
7791-11-9 | |
Kristalline Aggregate | |
ClRb | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+)-chlorid | |
62683 | |
120.92 | |
1.493 | |
White crystals |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VL8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen