Learn More
Rubidiumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10549390 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 g, Glasgefäß
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 718°C
CAS 7791-11-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Summenformel ClRb
MDL-Nummer MFCD00011187
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
IUPAC-Name Rubidium(1+); Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
Formelmasse 120.92g/mol
Verpackung Glasgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rubidiumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical >