Learn More
Rubidiumchlorid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
118.00 CHF - 453.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-11-9 |
---|---|
Summenformel | ClRb |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.92 |
MDL-Nummer | MFCD00011187 |
InChI-Schlüssel | FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride |
PubChem CID | 62683 |
ChEBI | CHEBI:78672 |
IUPAC-Name | Rubidium(1+); Chlorid |
SMILES | [Cl-].[Rb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11340719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010563.09 |
10 g |
118.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11350719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010563.18 |
50 g |
453.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds use in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is an efficient non-invasive biomarker; increases dopamine and norepinephrine levels, and useful for anergic and apathetic depressives. Pharmaceutical compositions have been used as antidepressants in Europe. It is employed in biochemistry to induce cells to take up DNA. This compound increases the competence of the cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7791-11-9 | |
120.92 | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
62683 | |
Rubidium(1+); Chlorid |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
CHEBI:78672 | |
[Cl-].[Rb+] |
Spezifikation
1390°C | |
718°C | |
-20 Mesh, kristallin | |
(Metallbasis) | |
RbCl | |
14,8284 | |
Soluble in water. Sparingly soluble in methanol. | |
[Cl-].[Rb+] | |
120.92 | |
CHEBI:78672 | |
99.8% | |
Hygroskopisch |
Rubidium chloride | |
7791-11-9 | |
99.8% (metals basis) | |
ClRb | |
MFCD00011187 | |
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride | |
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+); Chlorid | |
62683 | |
120.92 | |
1.493 | |
2.800 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VL8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern