Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10115620
Rubidiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10115620
Marke: Thermo Scientific Acros 317150250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11431
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Rb)
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0410152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number317150250,317151000
ChargennummerA0418077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number317150250,317151000
ChargennummerA0434873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2021 Catalog Number317150250,317151000
ChargennummerA0429244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number317150250,317151000
Name des Produkts
Rubidiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >