Learn More
Rubidiumcarbonat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320719
Rubidiumcarbonat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320719
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11320719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010562.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used in glass-making by enhancing stability and durability as well as reducing its conductivity. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas. Rubidium carbonate glass has been extensively tested for use in anti-collision devices for motor vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11431
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010562.18,010562.09
Chargennummer10253088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number010562.18,010562.09
Chargennummer10250509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number010562.18,010562.09
ChargennummerU14K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number010562.18,010562.09
ChargennummerM24I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010562.18,010562.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium carbonate, 99.8% (metals basis)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rubidium carbonate
Name des Produkts
Rubidiumcarbonat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >