Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen
Bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und hält vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
Marke:  Fisherbrand™ RB013/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532922
  • 7.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sie bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit und Flexibilität und halten vielen chemischen Substanzen im normalen Laboreinsatz stand.
  • Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Petroleumölen und Kohlenwasserstofflösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
20/Pckg.
13mm
Gummi
13
24mm
Rot
16mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummistopfen > Durchmesser: 13 mm